Classic Gestell fr Khltruhe fr 17 Kryoboxen, 40mm hoch, Edelstahl, mit Fixier-Stab, Abmessungen (HxTxB) 718x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, wei, und 9x9 Rastereinstze 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Classic Gestell fr Khltruhe fr 17 Kryoboxen, 40mm hoch, Edelstahl, mit Fixier-Stab, Abmessungen (HxTxB) 718x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, wei, und 9x9 Rastereinstze 1 * 1 ST
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Classic Gestell für Kühltruhe für 17 Kryoboxen, 40mm hoch, Edelstahl, mit Fixier-Stab, Abmessungen (HxTxB) 718x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, weiß, und 9x9 Rastereinsätze 1 * 1 ST TENATE21389B 1 * 1 ST
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: TE21389B
Lokale Artikelnummer:: TENATE21389B
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder