Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gestelle für kleine Kryoboxen

Lieferant: TENAK

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

TE21410 TE21414 TE21412 TE21416 TE21418 TE21420 TE21422
479-0856EA 69.9 EUR InStock
479-0856 479-0858 479-0857 479-0859 479-0860 TENATE21420 TENATE21422
Gestelle für kleine Kryoboxen
Gestelle Kryogestelle
Klassisches Gestelldesign aus rostfreiem Edelstahl zur Lagerung von Kryoboxen in Flüssigstickstoff.

  • Mit allen Gefriertruhen-Marken kompatibel
  • Geeignet für alle kleinen Kryoboxen mit 80×80 mm Grundfläche und 5 mm Höhe
  • Die Kryoboxen werden mit einer Sicherungsstange fixiert
  • Geeignet für Kryoboxen aus Karton, Polypropylen und Polycarbonat

Bestellinformation: Kryoboxen bitte separat bestellen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge