Classic Gestell fr Khltruhe fr 15 Kryoboxen, 50mm hoch, Edelstahl, mit Fixier-Stab, Abmessungen (HxTxB) 829x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, wei, und 9x9 Rastereinstze 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Classic Gestell fr Khltruhe fr 15 Kryoboxen, 50mm hoch, Edelstahl, mit Fixier-Stab, Abmessungen (HxTxB) 829x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, wei, und 9x9 Rastereinstze 1 * 1 ST
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Classic Gestell für Kühltruhe für 15 Kryoboxen, 50mm hoch, Edelstahl, mit Fixier-Stab, Abmessungen (HxTxB) 829x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, weiß, und 9x9 Rastereinsätze 1 * 1 ST TENATE21432B 1 * 1 ST
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: TE21432B
Lokale Artikelnummer:: TENATE21432B
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder