Standard Gestell fr Khlschrnke fr (HxT) 7x5=35 Kryoboxen, 32mm hoch, Edelstahl, Abmessungen (HxTxB) 253x683x139mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, wei, und 9x9 Rastereinstze 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Standard Gestell fr Khlschrnke fr (HxT) 7x5=35 Kryoboxen, 32mm hoch, Edelstahl, Abmessungen (HxTxB) 253x683x139mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, wei, und 9x9 Rastereinstze 1 * 1 ST
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Standard Gestell für Kühlschränke für (HxT) 7x5=35 Kryoboxen, 32mm hoch, Edelstahl, Abmessungen (HxTxB) 253x683x139mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, weiß, und 9x9 Rastereinsätze 1 * 1 ST TENATE23084B 1 * 1 ST
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: TE23084B
Lokale Artikelnummer:: TENATE23084B
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder