Comfort Gestell fr Khltruhen fr 15 Kryoboxen, 50mm hoch, Edelstahl, mit Haltefeder, Abmessungen (HxTxB) 829x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, wei, und 10x10 Rastereinstze 1 * 1 ST
Lieferant: TENAK
Comfort Gestell fr Khltruhen fr 15 Kryoboxen, 50mm hoch, Edelstahl, mit Haltefeder, Abmessungen (HxTxB) 829x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, wei, und 10x10 Rastereinstze 1 * 1 ST
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Comfort Gestell für Kühltruhen für 15 Kryoboxen, 50mm hoch, Edelstahl, mit Haltefeder, Abmessungen (HxTxB) 829x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST TENATE24522B10 1 * 1 ST
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: TE24522B10
Lokale Artikelnummer:: TENATE24522B10
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder