Thermohygrometer, Schimmel-Set und VAC-Set, Bedienung mit Smartphone-Referenz, testo 605i
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0560.2605.02
TEST0560.2605.02EA 110 EUR InStock
TEST0560.2605.02
Thermohygrometer, Schimmel-Set und VAC-Set, Bedienung mit Smartphone-Referenz, testo 605i
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Das Thermohygrometer testo 605i ist ein kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes-Serie für den Einsatz mit Smartphones/Tablets.
  • Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur in Räumen und Kanälen
  • Automatische Berechnung von Taupunkt und Feuchtkugeltemperatur über die testo Smart Probes App
  • Messdaten werden über die testo Smart Probes App analysiert und versendet
  • Problemloser Einsatz an weit voneinander entfernten Messpunkten – Bluetooth®-Reichweite bis zu 100 m
  • Abwinkelbarer Sondenkopf für besonders komfortable Messungen
In Kombination mitMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..