Infrarot-Thermometer, testo 835-2
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0560.8352
TEST0560.8352EA 512 EUR InStock
TEST0560.8352
Infrarot-Thermometer, testo 835-2
Thermometer Digitalthermometer
Ideal für den Einsatz in der Glas-, Keramik- oder Metallindustrie: Das Hochtemperatur-Infrarot-Thermometer testo 835-T2 ist das ideale Profi-Werkzeug für vielfältige thermische Anwendungen im Hochtemperaturbereich. Das testo 835-T2 verfügt über einen extrem großen Temperaturbereich, der dem Anwender thermische Messungen bis 1500 °C ermöglicht – und das aus sicherer Entfernung. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gegenstände klein, schwer erreichbar, sich bewegen oder sehr heiß sind.
  • Erweiterter Temperaturbereich für zuverlässige Messung bis 1 500 °C
  • IR-Messungen aus sicherer Entfernung; Präzises Vermessen bewegter Objekte
  • Bis zu 200 Messwerte speicherbar; Auswertung durch die kostenlos downloadbare Software
  • 4-Punkt-Laser zeigt den Messbereich an und verhindert somit Falschmessungen
  • Mit der 50:1-Optik erzielen Sie auch auf große Entfernung erstklassige Mess-Ergebnisse (5 m Entfernung = 10 cm Messfleck)
  • Dank beleuchtetem Display können Messwerte des Infrarot-Thermometers auch in dunkler Umgebung problemlos abgelesen werden
Zur einfachen Analyse und Anwendung: Das testo 835-T2 verfügt über ein übersichtliches Menü, selbsterklärende Symbole und einen benutzerfreundlichen Joystick. Es können damit verschiedene Messstellen angelegt oder bis zu 200 Messwerte gespeichert werden. Zusätzliche Funktionen wie Min/Max-Werte, einstellbare Schwellenwerte sowie optische und akustische Alarme, die bei Überschreitung von Schwellenwerten ausgelöst werden, machen die Arbeit effizienter und das Leben einfacher. Zur schnellen und einfachen Datenauswertung verwenden Sie einfach die kostenlos zum Download erhältliche PC-Software.
Zertifizierungen: EN 61326-1:2006
Lieferumfang: testo 835-T2 Hochtemperatur-Infrarot-Thermometer, 4-Punkt-Lasermarkierung, Messdatenverwaltung, Batterien, Kalibrierzertifikat
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge