Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Digitales Präzisionsthermometer (konformitätsbewertet), testo 112

Lieferant: Testo

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

0563.0100
TEST0563.0100EA 597 EUR InStock
TEST0563.0100
Digitales Präzisionsthermometer (konformitätsbewertet), testo 112
Thermometer Digitalthermometer
Mit diesem Set für Lebensmittelkontrolleure, Gutachter und Behörden werden amtliche Temperaturkontrollmessungen durchgeführt. Enthält das, sicher in der Tragetasche verpackte, konformitätsbewertete testo 112 Temperaturmessgerät im TopSafe Schutzgehäuse und die konformitätsbewertete Pt100 Nahrungssonde.

  • Min-/Max.-Auto-Haltefunktion und akustischer Alarm wenn der Grenzwert überschritten wird
  • Für amtliche Temperaturmessungen im Nahrungsmittelsektor zugelassen

testo 112 Temperaturmessgerät: Konformitätsbewertetes Temperaturmessgerät mit PTB-Zulassung – ideal für amtliche Messungen Konformitätsbewertete Temperaturfühler und weitere Temperaturfühler für die Lebensmittelkontrolle optional erhältlich Farbe Weiß/Silber.

TopSafe, schützt vor Stößen und Schmutz: Wasserabweisende Silikonhülle, transparent, schützt das Gerät vor Stößen und Schmutz.

Nahrungssonde aus Edelstahl (Pt100): Konformitätsbewertet mit PTB-Zulassung, robuster Tauch-/Einstechfühler aus Edelstahl. Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohrspitze: 3 mm (Rohrspitze), 4 mm (Rohr) und Länge der Fühlerrohrspitze beträgt 15 mm. Silber

Transporttasche: Stoßfeste Außenseite mit Reißverschluss, Innenseite mit zwei Netzfächern.

Zertifizierungen: EU Richtlinie 2014/30/EG.

Lieferumfang: Set enthält: 1× die oben erwähnten Komponenten (testo 112 Gerät inklusive Batterien und Kalibrierprotokoll, TopSafe Tasche, Pt100-Sonde, Transporttasche und eine HACCP Training Card

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge