Differenz-Temperaturmessgerät für TC Typ K mit App-Anbindung, testo 922
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0563.0922
TEST0563.0922EA 157 EUR InStock
TEST0563.0922
Differenz-Temperaturmessgerät für TC Typ K mit App-Anbindung, testo 922
Thermometer Digitalthermometer
Das Temperaturmessgerät testo 922 ist ein vielseitiges Instrument: Es ermittelt nicht nur schnell und präzise Temperaturen, sondern berechnet auch direkt die Differenztemperatur. So sind Messungen ebenso schnell erledigt, wie die Dokumentation mit der praktischen testo Smart App für Smartphones und Tablets Eine typische Anwendung des testo 922 ist die Kontrolle der Vor-/Rücklauftemperatur an Heizkreisverteilern. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Thermoelement-Fühler vom Typ K, jedoch ist das testo 922 auch mit anderen handelsüblichen TE Typ K-Fühlern kompatibel.
  • Vielfältige Einsatzgebiete durch großen Messbereich
  • Große Auswahl an kompatiblen Fühlern optional
Die testo Smart App unterstützt Sie nicht nur mit der Dokumentation Ihrer Messergebnisse. Auch die Konfiguration des testo 922, Anzeige und Speicherung der Messwerte erledigt der smarte Assistent für Sie. Die App macht aus Ihrem Smartphone auch ein zweites Display.
Lagerung bei −20 bis +50 °C.
Lieferumfang: Inklusive testo 922 - 2-Kanal Temperatur-Messgerät TC Typ K mit App-Anbindung und akustischem Alarm, Transporttasche, 2× TC Typ K-Sonde, Kalibrierprotokoll, 3× AA Batterien.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge