Digitales Thermometer, testo 925
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0563.0925
TEST0563.0925EA 119 EUR InStock
TEST0563.0925
Digitales Thermometer, testo 925
Thermometer Digitalthermometer
Dieses kompakte Temperaturmessgerät testo 925 (TC Typ K) ist die vielseitige Lösung für einfache, schnelle und präzise Temperaturmessungen in Industrie und Handwerk.
  • Einfache, schnelle und präzise Temperaturmessung mit Thermoelement-Typ-K-Sonde (1 TC-Typ-K-Sonde im Lieferumfang enthalten)
  • Schnelle Konfiguration in der App, Kurvenhistorie, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
  • Breites Anwendungsspektrum durch großen Messbereich von ‒50 bis 1000 °C
  • Große Sondenauswahl optional und kompatibel mit handelsüblichen TC-Typ-K-Sensoren
  • Akustischer Alarm ertönt, wenn ein Grenzwert überschritten wird
Die testo Smart App unterstützt Sie mit diesen praktischen Funktionen bei Ihrer Arbeit mit dem testo 925:
Messgerät konfigurieren
Grafische Messwertkurve anzeigen
Messdaten speichern
Verwalten Sie Kunden und Messstellen
Dokumentation vor Ort
E-Mail-Versand des Berichts
Lieferumfang: testo 925 - 1-Kanal Temperatur-Messgerät TC Typ K mit App-Anbindung und akustischem Alarm mit Transporttasche, 1×TC Type K Sonde, Kalibrierprotokoll und 3× AA Batterien.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge