Hitzdraht-Set, Testo 440
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0563.4400
TEST0563.4400EA 552 EUR InStock
TEST0563.4400
Hitzdraht-Set, Testo 440
Datenlogger
Das Hitzdraht-Set ist mit einem klar strukturierten Messmenü für Volumenstrom, parallele Bestimmung von Luftströmung, und -temperatur in Lüftungskanälen ausgestattet.
  • Absolutdruck-Kompensation, interner Datenspeicher
  • und USB-Schnittstelle für Datenexport
  • Vielseitiges und praktisches integriertes Teleskop mit Skalierung
  • Leichte Durchführung aller Messungen
Besonders für die Langzeitüberwachung von Raumluftqualität und für höchste Flexibilität bei Kanal- und Auslassmessungen geeignet.
Lieferumfang: Lieferung mit testo 440 Hitzdraht-Set, Luftgeschwindigkeits- und IAQ-Messinstrument testo 440 mit internem Speicher und Datenexportfunktion; Hitzdraht-Sonde inklusive Temperatursensor; Festkabel (1,8 m) mit Teleskop (0,85 m); Standardkoffer für testo 440 und eine Probe.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge