Feuchte-Set mit Bluetooth®
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0563.4404
TEST0563.4404EA 450 EUR InStock
TEST0563.4404
Feuchte-Set mit Bluetooth®
Datenlogger
Das Lux-Set mit Bluetooth besitzt ein klar strukturiertes Messmenü für Langzeitmessungen sowie parallele Bestimmung von Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen sowie in Lüftungskanälen.
  • Komfort und höchste Flexibilität für Kanal- und Auslassmessungen
  • Langzeitüberwachung von Raumluftqualität
  • Turbulenzgradmessung nach EN ISO 7730 / ASHRAE 55
Komfortabel für drahtlose Sonden, mit internem Datenspeicher und USB-Anschluss zum Datenexport. Ideale Fühlerpalette für Reinräume und Labore, zum Durchführen von Messungen in Lagerräumen, Kühlräumen und Arbeitsräumen, in Lüftungskanälen sowie Kühlsystemen und Wärmepumpen.
Lieferumfang: Lieferung mit testo 440 Strömungs- und IAQ-Messinstrument, drei AA-Batterien, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (TEST0560.4401), inklusive Feuchte-/Temperatursensor (Ø 0.47") mit Bluetooth* (bestehend aus Kopf für Feuchte-/Temperatursensor und Bluetooth®-Handgriff); vier AA-Batterien und Kalibrierprotokoll (TEST0636.9731), Basiskoffer für testo 440 und eine Sonde.
Achtung! Bitte beachten: Bitte die Sonde nicht in betauenden Atmosphären verwenden. Für kontinuierliche Anwendungen in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit:
> 80% RH bei ≤ 30 °C für > 12 h
> 60% RH bei > 30 °C für > 12 h
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge