Infrarot-Thermometer, testo 826
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0563.8284 0563.8282
TEST0563.8284EA 178 EUR InStock
TEST0563.8284 TEST0563.8282
Infrarot-Thermometer, testo 826
Thermometer Digitalthermometer
Das Infrarot-Thermometer testo 826 erlaubt das schnelle und zerstörungsfreie Scannen der Temperatur per Infrarotmessung. Berührungslose Messung der Oberflächentemperatur, bestens geeignet für die Nahrungsmittelindustrie.
  • Infrarot- und Kerntemperaturmessung in einem Messinstrument
  • Infrarot-Thermometer mit 6:1-Optik und 1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung
  • Einfache Grenzwertüberwachung durch Min-/Max-Funktion; unmittelbarer Alarm bei Grenzwertüberschreitung
  • Wasserdicht und robust
  • Hold-Funktion und Anzeige der min./max. Werte
Mit 2 Messungen pro Sekunde wird die Oberflächentemperatur Ihrer Waren per Infrarotmessung sehr schnell gescannt und das mit einer Auflösung von 0,1 °C. Sollten vorgeschriebene Grenzwerte erreicht oder überschritten werden, gibt Ihnen die fest angebrachte Einstechsonde absolute Gewissheit. Tatsächlich ermöglicht dies eine genaue Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln, z. Joghurt, Käse und Fleisch usw.
Bei Überschreitung von Temperaturgrenzwerten kann mit dem fest angebrachten Einstechfühler eine genaue Kerntemperaturmessung (z. B. in Joghurts) durchgeführt werden.
Zertifizierungen: HACCP-konform und in Verbindung mit der TopSafe-Schutzhülle gemäß EN 13485 zertifiziert. TopSafe-Schutzhülle konform mit der Schutzklasse IP 67.
Lieferumfang: testo 826-T2, Infrarot-Thermometer inklusive 1-Punkt-Laser Messfleckmarkierung, Alarmfunktion, TopSafe-Schutzhülle, Batterien und Wand-/Gürtelhalterung.
testo 826-T4, Infrarot-Thermometer inklusive 1-Punkt-Laser Messfleckmarkierung, Alarmfunktion, TopSafe-Schutzhülle, Batterien und Wand-/Gürtelhalterung, Sondenschutzkappe und Bohrer für tiefgekühlte Nahrungsmittel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge