Mobiler Drucker
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0572.0576
TEST0572.0576EA 422 EUR InStock
TEST0572.0576
Mobiler Drucker
Drucker Document Printers
Konzipiert für den sofortigen Nachweis von Messdaten und für einfache und schnelle Kontrollen beim Transport klimaempfindlicher Güter.
  • Handlicher Drucker
  • Ausdruck der Messwerte am Messort
  • Datenlogger-Anbindung über NFC oder USB
Der Drucker lässt sich über NFC mit den Datenloggern der testo 184-Serie verbinden, die Verbindung des Druckers mit testo 175- und testo 176-Serien geschieht über ein mitgeliefertes USB-Kabel.
Durch den Anschluss des Druckers an Datenlogger der testo 175 - und testo 176-Serie sind auch Ausdrucke von Grafiken möglich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge