Reinraum-Bodenwischtücher, AlphaWipe®
Lieferant: Texwipe
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TX1025
TEXWTX1025EA 933 EUR InStock
TEXWTX1025
Reinraum-Bodenwischtücher, AlphaWipe®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese Mopp-Überzüge bestehen aus 100% Endlosfilament-Polyester (Doppel-Interlock).
  • Extrem geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Endlosfilamentfaser verhindert Faserfreisetzung
  • Verhindert die Reinraumkontamination
  • Abriebfest bei intensiver Verwendung oder rauen Oberflächen
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Die hochreinen und äußerst saugfähigen AlphaWipe® Wischtücher wurden unter Reinraumbedingungen gewaschen und verpackt und sind ideal
für kritische Umgebungen. Sie eignen sich zur Verwendung mit den Doodleduster™ Mopps von 3M™, können aber auch als Arbeitsflächenabdeckung verwendet werden. Ideal zum Wischen in empfindlichen Bereichen wie Produktionsbereichen für integrierte Schaltkreise.
Suitable for use in ISO class 3 - 4 cleanrooms.
Farbe: Weiß
Achtung! Bitte beachten: Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Hersteller-Website.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge