Reinraum-Indikatortücher, BlueWipe®
Lieferant: Texwipe
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TX512
TEXWTX512EA 455 EUR InStock
TEXWTX512
Reinraum-Indikatortücher, BlueWipe®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Das Wischtuch besteht aus einer Vliesmischung aus 55% Zellulose und 45% Polyester und bietet eine hohe Haltbarkeit und
Saugfähigkeit. Die blaue Färbung zeigt den Kontakt mit Flüssigkeit an, so dass der Anwender bei Kontakt mit Flüssigkeiten und/oder gefährlichen verschütteten Flüssigkeiten alarmiert wird.
  • Geringe Partikelzahl, geringe Freisetzung extrahierbarer Substanzen und Lösungsmittelkompatibilität: geeignet für allgemeines Aufwischen und die Beseitigung verschütteter Flüssigkeiten
  • Zeigt Flüssigkeitsaufnahme durch blauer Färbung an
  • Mit abriebfester Oberfläche für die Behandlung von transparenten Oberflächen
  • Praktische Verpackung mit C-Faltung für schnelle und einfache Entnahme
Zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 6 und 7 geeignet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge