Zytozentrifugen, Cellspin®
Lieferant: THARMAC GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
JC1000-8-G-R JC1000-12-L-R JC2000-8-G-R JC1000-4-S-R JC2000-8-G-D JC1000-4-L-R JC1000-4-G-R JC1000-8-S-R JC1000-8-L-R JC1000-12-S-R JC1000-12-G-R JC1000-12-EG-R JC1000-4-S-D JC1000-4-L-D JC1000-8-G-D JC1000-12-L-D JC2100-12-L-R JC2100-12-G-R JC1000-4-G-D JC1000-8-S-D JC1000-8-L-D JC1000-12-S-D JC1000-12-G-D JC1000-12-EL-R JC1000-12-EG-D JC2000-12-EL-D JC2000-12-EG-D JC2000-12-L-R JC2000-12-G-R JC2000-12-G-D JC2100-12-L-D JC2100-12-G-D JC2000-8-L-R JC2000-8-L-D JC2100-12-EL-R JC2100-12-EL-D JC2100-12-EG-R JC2100-12-EG-D
521-1995EA 5274 EUR InStock
521-1995 720-1782 THARJC2000-8-G-R 521-1994 THARJC2000-8-G-D 521-1993 521-1991 521-1997 521-1996 521-1990 521-1989 521-1988 720-2930 521-1992 THARJC1000-8-G-D THARJC1000-12-L-D 521-2056 521-2055 THARJC1000-4-G-D THARJC1000-8-S-D THARJC1000-8-L-D THARJC1000-12-S-D THARJC1000-12-G-D THARJC1000-12-EL-R THARJC1000-12-EG-D THARJC2000-12-EL-D THARJC2000-12-EG-D THARJC2000-12-L-R THARJC2000-12-G-R THARJC2000-12-G-D THARJC2100-12-L-D THARJC2100-12-G-D THARJC2000-8-L-R THARJC2000-8-L-D THARJC2100-12-EL-R THARJC2100-12-EL-D THARJC2100-12-EG-R THARJC2100-12-EG-D
Zytozentrifugen, Cellspin®
Zentrifugen Tischzentrifugen
Universelle Zytozentrifuge für kleine und große Volumen, entwickelt für Dünnschnitt- und Einzelschnitt-Zellpräparationen in medizinischen Applikationen in der Zytologie, Urologie, Mikrobiologie, Hämatologie, Immunozytochemie, Virologie und Onkologie.
  • Leichtgängiger Hochleistungsmotor mit wartungsfreiem Frequenzumwandler
  • Elektrisch gesteuerte Deckelverriegelung, Folientastatur zur Datenschnelleingabe, leicht ablesbare Digitalanzeige und Drehknopf zur Werteingabe
  • Cellspin® II (gekühlte Version): Stufenlose Einstellung von –20 bis +40 °C, Fast Cool-Funktion
  • Sicherheitsmerkmale: Unwuchtabschaltung, automatische Rotorerkennung, Deckelverriegelung und -fixierung bei laufendem Rotor, Deckelhaltevorrichtung, Überhitzungsschutz für Motor, Kammer- und Motor-Überhitzungsschutz bei Cellspin® II
Geschwindigkeit = max. 2000 min⁻¹ bei Verwendung von Cellclip- und Easy-Rotoren.
Bestellinformation: Werden mit Starter Kit für 200 Untersuchungen geliefert. Weitere Rotoren und Zubehör auf Anfrage erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
SERVICELEISTUNGEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge