Färbeautomat, Cellstain® 15
Lieferant: THARMAC GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
JC665-30
THARJC665-30EA 10584 EUR InStock
THARJC665-30
Färbeautomat, Cellstain® 15
Objektträger-Färbeautomaten
Der Cellstain® 15 ist ein vollautomatisches Färbesystem u.a. für die Papanicolaou-Färbung und HE-Färbung.
  • 20 Färbeprogramme speicherbar
  • Geringe Verschleppung an Färbereagenzien durch speziellen Objektträgerhalter
  • Passt aufgrund der kompakten Größe unter jeden Abzug
  • Agitation und Abtropfzeit frei wählbar
  • Kann durch Vor- und Rücklauf des Objektträgerhalters eine große Anzahl verschiedener Färbungen durchführen
Bestellinformation: Wird mit 15 Küvetten, Objektträgerhalter und einer gekürzten Küvette zum Be- und Entladen geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge