Rotoren für Konzentratoren mit mittlerer und großer Kapazität, Savant™ SpeedVac™
Lieferant: THERMO SAVANT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
RH64-11 RH6-50 MPTR8-210 RH10-15 RH192-15 RH200-12 RH40-11 RH48-18-125 RH52-15 RHDW2MP RHSW6MP PRO-50 PRO-20 PRO-10S RH12-28 RH100-8 RH100-6 RH50-28-60 RH88-16-125 RH8-50 RH8-200 RH8-17.5 RH72-12 RH6-25 RH6-18-150 RH24-15 RH60-12-40 RH24-18 RH48-50U RH4-18-150 RH4-100 RH32-18-150
THSARH64-11EA 1110 EUR InStock
THSARH64-11 THSARH6-50 THSAMPTR8-210 THSARH10-15 THSARH192-15 THSARH200-12 THSARH40-11 THSARH48-18-125 THSARH52-15 THSARHDW2MP THSARHSW6MP THSAPRO-50 THSAPRO-20 THSAPRO-10S THSARH12-28 THSARH100-8 THSARH100-6 THSARH50-28-60 THSARH88-16-125 THSARH8-50 THSARH8-200 THSARH8-17.5 THSARH72-12 THSARH6-25 THSARH6-18-150 THSARH24-15 THSARH60-12-40 THSARH24-18 THSARH48-50U THSARH4-18-150 THSARH4-100 THSARH32-18-150
Rotoren für Konzentratoren mit mittlerer und großer Kapazität, Savant™ SpeedVac™
Zentrifugen Rotoren
Diese Rotoren können mit Savant™ SpeedVac™-Konzentratoren mittlerer und großer Kapazität kombiniert werden.
  • Einfache in der Anwendung
  • Löcher in unterschiedlichen Größen zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
  • Benötigt kein zusätzliches Zubehör
  • Passt direkt in den Konzentrator
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge