Modular vacuum concentrators, Savant™ SpeedVac™
Lieferant: THERMO SAVANT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SPD210-230 SPD210P1-230 SPD210P2-230
THSASPD210-230EA 9420 EUR InStock
THSASPD210-230 THSASPD210P1-230 THSASPD210P2-230
Modular vacuum concentrators, Savant™ SpeedVac™
Verdampfer Zentrifugalverdampfer
The Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD210 vacuum concentrator is a large-capacity vacuum concentrator with a modular design, ideal for drying aqueous and organic solvents.
  • Kit
  • Medium capacity
  • Variety of rotors
  • Glass safety cover
  • PTFE coated aluminum chamber
The SpeedVac™ SPD210 is capable of drying larger quantities of samples at one time and will support your high-volume sample preparation needs.
Bestellinformation: Supplied as different packages, please see description for details of what is included in specific kits/packages.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..