Elektronische Komparatoren, EComparator Serie
Lieferant: Lovibond Tintometer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
162010 163010 162020 163020
TINT162010EA 3100 EUR InStock
TINT162010 TINT163010 TINT162020 TINT163020
Elektronische Komparatoren, EComparator Serie
Kolorimeter Komparator-Sets
Die Lovibond® EComparator Serie bietet eine einfache Methode für den Übergang von subjektiven optischen Messungen zu objektiven, präzisen elektronischen Messungen.
  • Digital, tragbar, Bedienung per Knopfdruck
  • Farbanzeige auf dem Bildschirm
  • Numerische Anzeige auf dem Bildschirm
  • Dank der benutzerfreundlichen Ergonomie und der intuitiven Benutzeroberfläche können neue Benutzer schnell geschult und leicht unterstützt werden.
  • Großer Datenspeicher (> 20.000 Messungen)
  • Über die USB-Anschlussmöglichkeit können Messwerte schnell und problemlos gespeichert und geteilt werden
Lieferumfang: Messgerät wird mit USB-Kabel, USB-Netzteil, 4 Batterien Typ AA, 2 flüssigen Referenzlösungen, Glas-Referenzstandards, Küvettenfach-Teiler, Glas- und Kunststoff-Küvetten und Mini-Schraubendreher in einem Kunststoffkoffer geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge