Komparator-Kits, Lovibond® System 3000
Lieferant: Lovibond Tintometer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
345010 345000 345020 345030
TINT345010EA 3950 EUR InStock
TINT345010 TINT345000 TINT345020 TINT345030
Komparator-Kits, Lovibond® System 3000
Kolorimeter Komparator-Sets
Das Lovibond® System 3000 ist eine Serie von Ein-Skalen-, 3-Feld-Messgeräten zur visuellen Bestimmung der Farbe von Proben durch direkten Vergleich mit farbigen Glasfiltern. Mit dem dreigeteilten Ansichtsfeld können die Probe und zwei benachbarte Gläser auf der Farbskala gleichzeitig betrachtet werden. Dies macht es einfacher, die ideale Farbübereinstimmung zu finden. Für eine schnelle Farbeinschätzung innerhalb vorbestimmter Farblimits kann der Glasstandard auf die zwei abgrenzenden Farben eingestellt werden. Damit ist es einfach zu überprüfen, ob die Probe innerhalb der Toleranz liegt.
  • Einfach zu bedienender Komparator zur schnellen visuellen Farbbestimmung
  • Farbstabile Standardglasfilter in Testscheiben, die zum direkten Ablesen über festgelegte Messbereiche vorkalibriert wurden
  • Die Wolfram-Halogen-Lampe ist farbkorrigiert gemäß CIE-Normlichtart C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge