Multi-position magnetic stirrers, MIXdrive MTP series
Lieferant: 2MAG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
90250 90252 43006 43012 43024 43096
TMAG90250EA 734 EUR InStock
TMAG90250 TMAG90252 TMAG43006 TMAG43012 TMAG43024 TMAG43096
Multi-position magnetic stirrers, MIXdrive MTP series
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Multi-position magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing which is water-, germ- and dust-proof. Suitable for shaking micotitre plates in CO2 incubators and ovens.
  • Maintenance- and wear-free inductive drive
  • 100% synchronised jerk-free mixing
  • Submersible in water and oil baths
MIXcontrol MTP is an external control unit made from easy to clean, resistant stainless steel housing. It includes SoftStart for reliable and safe acceleration of the stirring bar and QuickSet for setting of start and maximum speed. It has automatic memoryMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..