Flaschen, Aluminium, mit Gewinde, SYSTEM PLUS® 45
Lieferant: TOURNAIRE-EMBALLAGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4829S2 5220S1 7858S1 7418S1 4348S1 4829S1 5148S1 5376S1 5453S1 5454S1 5459S1 7419S1
215-3153EA 61.7 EUR InStock
215-3153 TOUR5220S1 TOUR7858S1 TOUR7418S1 TOUR4348S1 TOUR4829S1 TOUR5148S1 TOUR5376S1 TOUR5453S1 TOUR5454S1 TOUR5459S1 TOUR7419S1
Flaschen, Aluminium, mit Gewinde, SYSTEM PLUS® 45
Flaschen Metallflaschen
Aus reinem Aluminium.
  • Unzerbrechlich, geruchlos
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Auslaufsicher mit manipulationssicheren Schraubverschlüssen (müssen separat bestellt werden)
  • UN-Zulassung
Geeignet für Parfümkompositionen, Aromachemikalien, Lebensmittelzutaten und flüssige Laborreagenzien.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge