Enghalsflaschen mit Gewinde, SYSTEM PLUS® 32
Lieferant: TOURNAIRE-EMBALLAGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6951S2 5076S1 4934S1 5374S1 6952S2 7133S1 7136S1 4931S1 5077S1 5240S1 5243S1 6461S1
215-2949EA 5000 EUR InStock
215-2949 TOUR5076S1 215-2945 215-3259 TOUR6952S2 TOUR7133S1 TOUR7136S1 TOUR4931S1 TOUR5077S1 TOUR5240S1 TOUR5243S1 TOUR6461S1
Enghalsflaschen mit Gewinde, SYSTEM PLUS® 32
Flaschen Metallflaschen
Reines Aluminium.
  • Unzerbrechlich und geruchlos
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Auslaufsicher mit manipulationssicheren Schraubverschlüssen (müssen separat bestellt werden)
  • UN-Zulassung
Zur Lagerung und zum Transport besonders aggressiver Flüssigkeiten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge