Fittings, TSKgel®
Lieferant: TOSOH Bioscience
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0008092 0008095 0007619 0008600 0006191 0018255 0016103 0016104 0016105
TOYO0008092EA 175 EUR InStock
TOYO0008092 TOYO0008095 TOYO0007619 TOYO0008600 TOYO0006191 TOYO0018255 TOYO0016103 TOYO0016104 TOYO0016105
Fittings, TSKgel®
Fittings und Verbinder
These fittings and frits are made of 316-grade stainless steel.
The top and bottom endfittings are engraved with the pore size of the frit. The endfittings will connect to the 10 to 32 PEEK or stainless steel nuts and ferrules on a standard HPLC system.
The endfittings on the glass columns contain Pyrex frits with a nominal 10 µm pore size. The materials in the glass column fittings that come into contact with the sample and the mobile phase are chlorotrifluoroethylene and tetrafluoroethylene. The endfittings will connect to 1/4-28 and also to M6 nuts and ferrules.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..