SkillPak Super A 5mL col. Column dimension 0.8 cm ID × 10 cm bed height Standard flow rate: 1.3 mL/min (150 cm/h) Maximum flow rate: 5 mL/min (600 cm/h) for TOYOPEARL M and C grade resins 2.5 mL/min (300 cm/h) for TSKgel, Ca++Pure-HA and TOYOPEARL S 1 * 1 ST
Lieferant: TOSOH BIOSCIENCE
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
SkillPak Super A 5mL col. Column dimension 0.8 cm ID × 10 cm bed height Standard flow rate: 1.3 mL/min (150 cm/h) Maximum flow rate: 5 mL/min (600 cm/h) for TOYOPEARL M and C grade resins 2.5 mL/min (300 cm/h) for TSKgel, Ca++Pure-HA and TOYOPEARL S 1 * 1 ST TOYO0045400 1 * 1 ST
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: 0045400
Lokale Artikelnummer:: TOYO0045400
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder