Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 0.1 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: TREVIGEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4145-100-02
TREV4145-100-02EA 0 EUR InStock
TREV4145-100-02
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 0.1 mol/l in wässriger Lösung
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
MDL Number: MFCD00004877
CAS-Nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=0c72cc68bbc36ab17baa927731844d74085edbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge