Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kombinierte Körper- und Augendusche

Lieferant: TRIONYX

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

DLP64
TRIODLP64EA 915 EUR InStock
TRIODLP64
Kombinierte Körper- und Augendusche
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Diese Kombination besteht aus einer vollständigen Körperdusche und einer Augendusche mit Auffangbecken. Für die Bodeninstallation.

  • Duschkopf: Grünes ABS, RAL 6032
  • Becken: Edelstahl mit grüner Epoxidfarbe RAL 6032
  • Rohrleitungen: Galvanisierter Stahl mit grauer Epoxidfarbe RAL 7049
  • Hand- und Fuß-Bedienung (Pedal)
  • Gefrier-resistent, daher für Innen- und Außenverwendung geeignet (Installation eines Heizkabel-Kits wird empfohlen)

Durchflussmenge: 90 l/min (Dusche); 11,5 l/min (Augendusche)
Anschluss: F1"

Höhe des Duschkopfs: 2,115 m
Gewicht: 14 kg

Zertifizierungen: EN 15154-1, EN 15154-2

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge