Quarzguttiegel fr Arbeiten bis 1050C (Hchstwerte bis 1600C), 10 ml Volumen, Rund, Flache Bauform, Intransparent, Hohe chemische Bestndigkeit und Reinheit. Durchmesser 40mm, Hhe 15mm. 1 * 1 ST
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Quarzguttiegel fr Arbeiten bis 1050C (Hchstwerte bis 1600C), 10 ml Volumen, Rund, Flache Bauform, Intransparent, Hohe chemische Bestndigkeit und Reinheit. Durchmesser 40mm, Hhe 15mm. 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Quarzguttiegel für Arbeiten bis 1050°C (Höchstwerte bis 1600°C), 10 ml Volumen, Rund, Flache Bauform, Intransparent, Hohe chemische Beständigkeit und Reinheit. Durchmesser 40mm, Höhe 15mm. 1 * 1 ST TSLA73015 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 73015
Lokale Artikelnummer:: TSLA73015
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder