Quarzgutkapsel Veraschungskstchen fr Arbeiten bis 1050C (Hchstwerte bis 1600C), 90 ml Volumen, Rechteckige Bauform, Intranspar ent, Hohe chemische Bestndigkeit und Reinheit. Breite 78mm, Hhe 28mm, Tiefe 56mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts is 1 * 1 ST
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Quarzgutkapsel Veraschungskstchen fr Arbeiten bis 1050C (Hchstwerte bis 1600C), 90 ml Volumen, Rechteckige Bauform, Intranspar ent, Hohe chemische Bestndigkeit und Reinheit. Breite 78mm, Hhe 28mm, Tiefe 56mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts is 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Quarzgutkapsel Veraschungskästchen für Arbeiten bis 1050°C (Höchstwerte bis 1600°C), 90 ml Volumen, Rechteckige Bauform, Intranspar ent, Hohe chemische Beständigkeit und Reinheit. Breite 78mm, Höhe 28mm, Tiefe 56mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts is 1 * 1 ST TSLA73027 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 73027
Lokale Artikelnummer:: TSLA73027
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder