Quarzguttiegel fr Arbeiten bis 1050C (Hchstwerte bis 1600C), Rund, Flache Bauform, mit Deckel, Intransparent, Hohe chemische Be stndigkeit und Reinheit. Durchmesser 75mm, Hhe 12mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhngig von der Nut 1 * 1 ST
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Quarzguttiegel fr Arbeiten bis 1050C (Hchstwerte bis 1600C), Rund, Flache Bauform, mit Deckel, Intransparent, Hohe chemische Be stndigkeit und Reinheit. Durchmesser 75mm, Hhe 12mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhngig von der Nut 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Quarzguttiegel für Arbeiten bis 1050°C (Höchstwerte bis 1600°C), Rund, Flache Bauform, mit Deckel, Intransparent, Hohe chemische Be ständigkeit und Reinheit. Durchmesser 75mm, Höhe 12mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhängig von der Nut 1 * 1 ST TSLA73033 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 73033
Lokale Artikelnummer:: TSLA73033
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder