Quarzgutschale fr Arbeiten bis 1050C (Hchstwerte bis 1600C), 3 Rnder/Kanten, eine Seite offen, Rechteckige Bauform, Intranspar ent, Hohe chemische Bestndigkeit und Reinheit. Breite 175mm, Hhe 25mm, Tiefe 117mm. 1 * 2 ST
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Quarzgutschale fr Arbeiten bis 1050C (Hchstwerte bis 1600C), 3 Rnder/Kanten, eine Seite offen, Rechteckige Bauform, Intranspar ent, Hohe chemische Bestndigkeit und Reinheit. Breite 175mm, Hhe 25mm, Tiefe 117mm. 1 * 2 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Quarzgutschale für Arbeiten bis 1050°C (Höchstwerte bis 1600°C), 3 Ränder/Kanten, eine Seite offen, Rechteckige Bauform, Intranspar ent, Hohe chemische Beständigkeit und Reinheit. Breite 175mm, Höhe 25mm, Tiefe 117mm. 1 * 2 ST TSLA73042 1 * 2 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 73042
Lokale Artikelnummer:: TSLA73042
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder