Quartz Glass Rods
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
75350 75351 75352 75353 75354 75355
TSLA75350EA 22.9 EUR InStock
TSLA75350 TSLA75351 TSLA75352 TSLA75353 TSLA75354 TSLA75355
Quartz Glass Rods
Rührer Rührstäbe
Temperature resistant glass rods made from transparent quartz glass.
  • Chemical resistance
  • Made for tasks up to 1200 °C
  • High purity
TQS quartz glass rods stand for quality and versatile applications.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..