Gesichtsschutz, 607
Lieferant: UNIVET
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
607.A7.00.00
UNVT607.A7.00.00EA 27.9 EUR InStock
UNVT607.A7.00.00
Gesichtsschutz, 607
Gesichtsschutz
Dieses Visier besteht aus transparentem gespritztem PC.
  • Kombinierbar mit Kopfbügeln oder Helmen
  • Bietet Schutz vor elektrischen Lichtbögen verursacht durch Kurzschlüsse
Es bietet Schutz vor UV-Strahlung, Tröpfchen und Spritzern, mechanischen Stöße, geschmolzenem Metall und heiße Feststoffen.
Stärke: 2 mm
Zertifizierungen: Kat. III
Bestellinformation: Das Visier wird ohne Kopfbügel oder Helm geliefert. Diese müssen separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge