PEEK-Fritten, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A-700 A-701 A-702 A-703 A-704 A-706 A-707 A-708 A-710 A-720 A-722 A-735
554-1981EA 25.5 EUR InStock
554-1981 554-1982 UPCHA-702 UPCHA-703 UPCHA-704 554-3049 554-3051 UPCHA-708 UPCHA-710 554-3053 554-3055 UPCHA-735
PEEK-Fritten, Upchurch Scientific®
Filter Vorsäulen-Filter und -Fritten
Außerordentlich einheitliche Porosität, die eine längere Filtration und konsistentes Hubvolumen von Fritte zu Fritte gewährleistet. Diese Fritten sind biokompatibel und inert gegenüber den meisten Lösungsmitteln, sodass sie sich gut für bioanalytische Anwendungen eignen. Die Scheibenringe aus PCTFE sind ein wenig dicker als die Frittenscheibe und bieten eine verbesserte Abdichtung und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
  • Inert, biokompatibel und metallfrei
  • PCTFE-ummantelte PEEK-Fritten können bis 80 °C verwendet werden, die anderen bis 100 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge