HPLC-Schläuche, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
U-101 U-102 U-103 U-104 U-105 U-106 U-107 U-108 U-111 U-1113 U-1114 U-1116 U-1117 U-112 U-1120 U-1123 U-1125 U-1128 U-113 U-1130 U-114 U-1140 U-1148 U-115 U-116 U-117 U-118 U-126 U-127 U-128 U-129 U-130 U-131 U-132 U-133 U-134 U-135 U-136 U-137 U-138 U-139 U-140 U-141 U-142 U-143 U-144 U-145 U-146 U-147 U-148 U-149 U-150 U-151 U-152 U-153 U-154 U-155 U-156 U-157 U-158 U-160 U-161 U-162 U-163 U-164 U-165 U-800 U-803 U-825
UPCHU-101EA 11.4 EUR InStock
UPCHU-101 UPCHU-102 UPCHU-103 UPCHU-104 554-3214 UPCHU-106 554-3215 UPCHU-108 554-3216 554-3217 554-3218 554-3220 554-3221 554-3222 554-3223 554-3226 554-3227 554-3229 UPCHU-113 UPCHU-1130 554-3230 554-3231 554-3238 UPCHU-115 UPCHU-116 UPCHU-117 UPCHU-118 UPCHU-126 UPCHU-127 UPCHU-128 UPCHU-129 UPCHU-130 UPCHU-131 UPCHU-132 UPCHU-133 UPCHU-134 UPCHU-135 UPCHU-136 UPCHU-137 UPCHU-138 UPCHU-139 UPCHU-140 UPCHU-141 UPCHU-142 UPCHU-143 UPCHU-144 UPCHU-145 UPCHU-146 UPCHU-147 UPCHU-148 UPCHU-149 UPCHU-150 UPCHU-151 554-3239 554-3240 554-3241 UPCHU-155 UPCHU-156 UPCHU-157 UPCHU-158 UPCHU-160 UPCHU-161 UPCHU-162 UPCHU-163 UPCHU-164 UPCHU-165 UPCHU-800 UPCHU-803 554-3271
HPLC-Schläuche, Upchurch Scientific®
Schläuche Chromatographie-Schläuche
Edelstahl
  • Vorgeschnitten für gratfreie, ebene Verbindungen
  • Rockwell-Härte (B) ist maximal 95
  • Viele Größen verfügen über ein farbcodiertes Band für eine einfache Identifizierung des Innendurchmessers
  • Diese Produkte sind RoHS-konform und erfüllen die Anforderungen nach ASTM A-269-10 und A-213
Die nahtlosen, vorgeschnittenen Edelstahlkapillaren erfüllen die strengen Anforderungen der heutigen Analysen. Jedes maschinengeschnittene Ende ist geschliffen und an den inneren und äußeren Kanten entgratet; dann werden die gesamten Kapillaren passiviert. Schließlich wird Isopropanol in Reagenzqualität durch jedes Stück gespült. Das gründliche Vorbereitungs- und Reinigungsverfahren garantiert, dass die Kapillaren wirklich gebrauchsfertig sind, mit geraden, gratfreien Enden und einer sauberen Oberfläche. Diese Sorgfalt ist wichtig für das Erreichen von Verbindungen ohne Totvolumen und gute chromatographische Ergebnisse. Außerdem können diese Kapillaren mit zahlreichen Verfahren sterilisiert werden; wenn die Kapillaren jedoch autoklaviert werden müssen, sollte das Farbcodierungsband (falls vorhanden) vorher entfernt werden.
Bestellinformation: Edelstahlkapillaren sind erhältlich mit ¹/₁₆" und ¹/₈" Außendurchmesser (OD) sowie als Kapillargrößen mit 0,020" und ¹/₃₂" AD.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge