U-POWER SI-SCHUH JOY H-S1P SRC SN20096 35 EN ISO 20345:2011 weiches Veloursleder AirToe Aluminium Kappe, Save&Flex PLUS durchtrittsichere Sohle Sohle: PU/PU Farbe: schwarz Größen: 35 - 48 1 * 1 PAAR
Lieferant: U GROUP
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
U-POWER SI-SCHUH JOY H-S1P SRC SN20096 35 EN ISO 20345:2011 weiches Veloursleder AirToe Aluminium Kappe, Save&Flex PLUS durchtrittsichere Sohle Sohle: PU/PU Farbe: schwarz Größen: 35 - 48 1 * 1 PAAR UPOWSN20096/35 1 * 1 PAAR
Hersteller-Artikelnummer:: SN20096/35
Lokale Artikelnummer:: UPOWSN20096/35
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder