F3 MEMBRANES, 12-14K MWCO, 55X55MM 1 * 10 LE
Lieferant: UPTIMA INTERCHIM
F3 MEMBRANES, 12-14K MWCO, 55X55MM 1 * 10 LE
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
F3 MEMBRANES, 12-14K MWCO, 55X55MM 1 * 10 LE UPTIBA0891 1 * 10 LE
Hersteller-Artikelnummer:: BA0891
Lokale Artikelnummer:: UPTIBA0891
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder