5-Brom-6-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP-Rot)
Lieferant: UPTIMA INTERCHIM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M1636A
UPTIM1636AEA 0 EUR InStock
UPTIM1636A
5-Brom-6-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP-Rot)
5-Brom-6-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP-Rot)
Formel: C₈H₆BrClNO₄P·C₇H₉N
MDL Number: MFCD00210023
CAS-Nummer: 6769-80-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge