α-Cyclodextrin Hydrat
Lieferant: UPTIMA INTERCHIM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
U03449
UPTIU03449EA 0 EUR InStock
UPTIU03449
α-Cyclodextrin Hydrat
α-Cyclodextrin Hydrat
Formel: C₃₆H₆₀O₃₀·xH₂O
MW: 972.86 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00150804
CAS-Nummer: 51211-51-9
EINECS: 233-007-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge