Crosslinker SMBP, heterobifunktional SH/Maleimide - NHS/NH2 1 * 100 mg
Lieferant: UPTIMA INTERCHIM
Crosslinker SMBP, heterobifunktional SH/Maleimide - NHS/NH2 1 * 100 mg
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Crosslinker SMBP, heterobifunktional SH/Maleimide - NHS/NH2 1 * 100 mg UPTIUP28072A 1 * 100 mg
Hersteller-Artikelnummer:: UP28072A
Lokale Artikelnummer:: UPTIUP28072A
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder