N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
Lieferant: UPTIMA INTERCHIM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
UP52005B
UPTIUP52005BEA 0 EUR InStock
UPTIUP52005B
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₇N₃·HCl
Melting Pt: 112…113 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012503
CAS-Nummer: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=35133e944361f47943ff4e607184b07ff7043c7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge