Stativplatten
Lieferant: USBECK Laborgeräte
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2012 2013 2014-2144 342012 342014 342015 2015
241-0366EA 70 EUR InStock
241-0366 241-7175 USBE2014-2144 241-7101 241-7102 241-0348 USBE2015
Stativplatten
Stative
Edelstahl. Sicherer und rutschfester Stand. Für eine Vielzahl von Verwendungen einsetzbar. Mit Gewindebohrung M 10 an der Stirnseite und einem justierbarem Fuß.
  • Gummifüße für sicheren Stand
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
  • Robust
DIN 12892/55
Zertifizierungen: DIN 12892/55
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge