Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5F227]

Lieferant: US Biological

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

C9097-23D3
USBIC9097-23D3EA 967 EUR InStock
USBIC9097-23D3
Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5F227]
Antikörper
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:10; 1hr

Type: Primary
Antigen: KRT18 (keratin 18)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F227
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Dog, Hamster, Human, Mouse, Pig, Rat, Sheep

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge