Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-KRT19 Guinea pig Polyclonal Antibody

Lieferant: US Biological

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

C9097-26G
USBIC9097-26GEA 1010 EUR InStock
USBIC9097-26G
Anti-KRT19 Guinea pig Polyclonal Antibody
Antikörper
Recommended dilution: Western Blot: 1:3000; Immunochemistry: 1:200.1:100

Type: Primary
Antigen: KRT19 (keratin 19)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Guinea pig
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge