Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-DNA Methyltransferase 3B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8J1289]

Lieferant: US Biological

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

D3931-73F
USBID3931-73FEA 560 EUR InStock
USBID3931-73F
Anti-DNA Methyltransferase 3B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8J1289]
Antikörper
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1-2?g/ml; Immunoprecipitation: 1-2?g/ml; Western Blot: 2-4?g/ml; Immunochemistry: 1-2?g/ml

Type: Primary
Antigen: DNA Methyltransferase 3B
Clonality: monoclonal
Clone: 8J1289
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge