Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-Dopamine Beta Hydroxylase Sheep Polyclonal Antibody

Lieferant: US Biological

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

D9010-02A
USBID9010-02AEA 739 EUR InStock
USBID9010-02A
Anti-Dopamine Beta Hydroxylase Sheep Polyclonal Antibody
Antikörper
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: Dopamine Beta Hydroxylase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Mouse

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge