Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-FK506 Binding Protein 12-Rapamycin Associated Protein 1 Rabbit polyclonal antibody

Lieferant: US Biological

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

F4150-34
USBIF4150-34EA 693 EUR InStock
USBIF4150-34
Anti-FK506 Binding Protein 12-Rapamycin Associated Protein 1 Rabbit polyclonal antibody
Antikörper
Recommended dilution: Immunochemistry: 5 ?g/ml; Western Blot: 1:500-1:2000; ELISA: 1:5000-1:65000

Type: Primary
Antigen: FK506 Binding Protein 12-Rapamycin Associated Protein 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge