Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-Heat Shock Protein 90, beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A93]

Lieferant: US Biological

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

H1834-55J
USBIH1834-55JEA 829 EUR InStock
USBIH1834-55J
Anti-Heat Shock Protein 90, beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A93]
Antikörper
Recommended dilution: ELISA: 1:100-1:1000; Immunoprecipitation: 100?l/test; Western Blot: 1:100

Type: Primary
Antigen: Heat Shock Protein 90, beta
Clonality: monoclonal
Clone: 6A93
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge